Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Bis(1-adamantyl)imidazolium tetrafluoroborate ≥96.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,3-Di(adamantan-1-yl)-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate

D3621-1G
TCIAD3621-1GEA 158 EUR InStock
TCIAD3621-1G
1,3-Bis(1-adamantyl)imidazolium tetrafluoroborate ≥96.0% (sur base azote total)
1,3-Bis(1-adamantyl)imidazolium tetrafluoroborate


Formule: C₂₃H₃₃BF₄N₂
MW: 424,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD04973311
Numéro CAS: 286014-42-4
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a09f4684d1a3ade41cad62a50a434e410ab684b6&vid=a09f4684d1a3ade41cad62a50a434e410ab684b6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité