Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1-imidazolyl)ethanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-hydroxyethyl]imidazole, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethanol

D3629-25G
TCIAD3629-25GEA 81.4 EUR InStock
TCIAD3629-25G
1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1-imidazolyl)ethanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1-imidazolyl)ethanol


Formule: C₁₁H₁₀Cl₂N₂O
MW: 257,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00044708
Numéro CAS: 24155-42-8
EINECS: 246-042-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 139.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité