3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzaldehdye
D3645-25G
TCIAD3645-25GEA 124 EUR InStock
TCIAD3645-25G
3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅NO₅
MW: 183,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00871897
Numéro CAS: 116313-85-0
EINECS: 441-810-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité