Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4,7-dibromo-3-hydroxy-2-naphtoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D3646-5G
TCIAD3646-5GEA 182 EUR InStock
TCIAD3646-5G
Acide 4,7-dibromo-3-hydroxy-2-naphtoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4,7-dibromo-3-hydroxy-2-naphtoïque


Formule: C₁₁H₆Br₂O₃
Point de fusion: 253°C
Numéro MDL: MFCD00046367
Numéro CAS: 1779-10-8
EINECS: 217-214-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cd271b1c4efff1e7bae0700feeb212ba73b7c0d&vid=4cd271b1c4efff1e7bae0700feeb212ba73b7c0d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité