Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,6,9-Trioxa-1,11-undecanediamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,11-Diamino-3,6,9-trioxaundecane

D3664-1G
TCIAD3664-1GEA 88 EUR InStock
TCIAD3664-1G
3,6,9-Trioxa-1,11-undecanediamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3,6,9-Trioxa-1,11-undecanediamine


Formule: C₈H₂₀N₂O₃
MW: 192,2560 g/mol
Point d'ébullition: 127°C
Numéro MDL: MFCD00628164
Numéro CAS: 929-75-9
EINECS: 213-206-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f1ec9d358cf918c882e1eb0b93193930657c4a5&vid=1f1ec9d358cf918c882e1eb0b93193930657c4a5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité