Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isocyanate de 2,6-dichlorophényle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D3668-5G
TCIAD3668-5GEA 61.6 EUR InStock
TCIAD3668-5G
Isocyanate de 2,6-dichlorophényle ≥98.0% (par GC)
Isocyanate de 2,6-dichlorophényle


Formule: C₇H₃Cl₂NO
MW: 188,01 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Point de fusion: 42…44 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002003
Numéro CAS: 39920-37-1
EINECS: 254-699-4
ONU: 2250
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=307d4524ddf848afa03554b5adcc0209af459de1&vid=307d4524ddf848afa03554b5adcc0209af459de1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité