Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Dithiodibutyric acid ≥99.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Carboxypropyl Disulphide, Bis(3-carboxypropyl) Disulphide, 4,4'-Disulphanediyldibutanoic acid

D3670-1G
TCIAD3670-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAD3670-1G
4,4'-Dithiodibutyric acid ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
4,4'-Dithiodibutyric acid


Formule: C₈H₁₄O₄S₂
MW: 238,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004406
Numéro CAS: 2906-60-7
EINECS: 220-818-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité