Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Quetiapine Related Compound G, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one

D3693-25G
TCIAD3693-25GEA 49.5 EUR InStock
TCIAD3693-25G
10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine


Formule: C₁₃H₉NOS
MW: 227,2817 g/mol
Point de fusion: 265°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00901197
Numéro CAS: 3159-07-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité