Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isocyanate de 3,4-difluorophényle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,4-Difluorophenylisocyanate, Isocyanic acid 3,4-Difluorophenyl ester

D3696-5G
TCIAD3696-5GEA 64.9 EUR InStock
TCIAD3696-5G
Isocyanate de 3,4-difluorophényle ≥98.0% (par GC)
Isocyanate de 3,4-difluorophényle


Formule: C₇H₃F₂NO
MW: 155,1 g/mol
Point d'ébullition: 85°C
Point d'éclair: 63°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00065711
Numéro CAS: 42601-04-7
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8d955bc9a1dd1d09130b54ddea5e8360946a490&vid=d8d955bc9a1dd1d09130b54ddea5e8360946a490&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité