Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(3,4-Difluoro-2,5-thiènediyl)bis(triméthylsilane) ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D3701-1G
TCIAD3701-1GEA 306 EUR InStock
TCIAD3701-1G
(3,4-Difluoro-2,5-thiènediyl)bis(triméthylsilane) ≥95.0% (par GC)
(3,4-Difluoro-2,5-thiènediyl)bis(triméthylsilane)


Formule: C₁₀H₁₈F₂SSi₂
MW: 264,48 g/mol
Point d'ébullition: 98°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 347838-12-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité