Dimethyl-cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: cis-Dimethyl cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylate, cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester
D3703-5G
TCIAD3703-5GEA 49.5 EUR InStock
TCIAD3703-5G
Dimethyl-cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate ≥97.0% (par GC)
Dimethyl-cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate
Formule: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,22 g/mol
Point d'ébullition: 142°C
Numéro MDL: MFCD00209581
Numéro CAS: 4841-84-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité