Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

[Di-tert-butyl(chloro)phosphine]palladium(II) dichloride dimer ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dichloro[di-tert-butyl(chloro)phosphine]palladium(II) Dimer

D3704-100MG
TCIAD3704-100MGEA 146 EUR InStock
TCIAD3704-100MG
[Di-tert-butyl(chloro)phosphine]palladium(II) dichloride dimer ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
[Di-tert-butyl(chloro)phosphine]palladium(II) dichloride dimer


Formule: C₁₆H₃₆Cl₆P₂Pd₂
MW: 715,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD05664440
Numéro CAS: 386706-33-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité