Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

9-Decyn-1-ol ≥94.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Dec-9-yn-1-ol, 10-Hydroxy-1-decyne

D3710-5G D3710-25G
TCIAD3710-5GEA 158 EUR InStock
TCIAD3710-5G TCIAD3710-25G
9-Decyn-1-ol ≥94.0% (par GC)
9-Decyn-1-ol


Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,2493 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Numéro MDL: MFCD00049199
Numéro CAS: 17643-36-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd29dc31e508525be478d3933990f929a917d68f&vid=fd29dc31e508525be478d3933990f929a917d68f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité