Diethyl-cis-1,2-cyclohexanedicarboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid Diethyl Ester
D3713-5G
TCIAD3713-5GEA 363 EUR InStock
TCIAD3713-5G
Diethyl-cis-1,2-cyclohexanedicarboxylate ≥98.0% (par GC)
Diethyl-cis-1,2-cyclohexanedicarboxylate
Formule: C₁₂H₂₀O₄
MW: 228,29 g/mol
Point d'ébullition: 119°C
Numéro MDL: MFCD03938293
Numéro CAS: 17351-07-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité