Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(1S,2S)-N,N'-Dihydroxy-N,N'-bis(diphenylacetyl)cyclohexane-1,2-diamine ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

D3716-50MG
TCIAD3716-50MGEA 202 EUR InStock
TCIAD3716-50MG
(1S,2S)-N,N'-Dihydroxy-N,N'-bis(diphenylacetyl)cyclohexane-1,2-diamine ≥95.0% (par HPLC)
(1S,2S)-N,N'-Dihydroxy-N,N'-bis(diphenylacetyl)cyclohexane-1,2-diamine


Formule: C₃₄H₃₄N₂O₄
Numéro CAS: 1217464-22-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Specific rotation [a]20/D -85.0 to -95.0 deg (C=1, CHCl3)
Elemental analysis (Nitrogen) 4.98 to 5.50 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité