Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluoro-o-phénylènediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D3726-5G
TCIAD3726-5GEA 279 EUR InStock
TCIAD3726-5G
4-Fluoro-o-phénylènediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Fluoro-o-phénylènediamine


Formule: C₆H₇FN₂
Point d'ébullition: 250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 92 °C
Numéro MDL: MFCD00042228
Numéro CAS: 367-31-7
EINECS: 206-691-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79af8ce3bf61c0739dcb4d9edc4e1f87546b2cc2&vid=79af8ce3bf61c0739dcb4d9edc4e1f87546b2cc2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité