Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Vinylphosphonate de diéthyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D3728-5G
TCIAD3728-5GEA 119 EUR InStock
TCIAD3728-5G
Vinylphosphonate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Vinylphosphonate de diéthyle


Formule: C₆H₁₃O₃P
Point d'ébullition: 82°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009079
Numéro CAS: 682-30-4
EINECS: 211-663-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c69c8be33b56a0b2b2d24380e35dff173aa7a966&vid=c69c8be33b56a0b2b2d24380e35dff173aa7a966&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité