4,5-Difluoro-o-phénylènediamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,5-Difluoro-1,2-phenylenediamine, 4,5-Difluorobenzene-1,2-diamine, 1,2-Diamino-4,5-difluorobenzene
D3729-1G
TCIAD3729-1GEA 157 EUR InStock
TCIAD3729-1G
4,5-Difluoro-o-phénylènediamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4,5-Difluoro-o-phénylènediamine
Formule: C₆H₆F₂N₂
MW: 144,12 g/mol
Point de fusion: 132°C
Numéro MDL: MFCD00061131
Numéro CAS: 76179-40-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91e0b9980d20db2888f6e0a55b346fcd0d6e9fc3&vid=91e0b9980d20db2888f6e0a55b346fcd0d6e9fc3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 129.0 to 134.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité