Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diallyldiphénylsilane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D3730-5G
TCIAD3730-5GEA 104 EUR InStock
TCIAD3730-5G
Diallyldiphénylsilane ≥95.0% (par GC)
Diallyldiphénylsilane


Formule: C₁₈H₂₀Si
MW: 264,44 g/mol
Point d'ébullition: 141°C
Numéro MDL: MFCD00026068
Numéro CAS: 10519-88-7
EINECS: 234-061-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a06ef8cc4d9da01f130e9ffaa9d9a3d6f268b4b7&vid=a06ef8cc4d9da01f130e9ffaa9d9a3d6f268b4b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité