Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Dimethoxy-1,1,3,3-tetraphenyldisiloxane ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D3734-5G
TCIAD3734-5GEA 125 EUR InStock
TCIAD3734-5G
1,3-Dimethoxy-1,1,3,3-tetraphenyldisiloxane ≥90.0% (par GC)
1,3-Dimethoxy-1,1,3,3-tetraphenyldisiloxane


Formule: C₂₆H₂₆O₃Si₂
MW: 442,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD05663939
Numéro CAS: 94593-08-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité