Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diphényldibenzo[g,p]chrysén-3-amine ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-DPADBC

D3739-200MG
TCIAD3739-200MGEA 272 EUR InStock
TCIAD3739-200MG
N,N-Diphényldibenzo[g,p]chrysén-3-amine ≥97.0% (par HPLC)
N,N-Diphényldibenzo[g,p]chrysén-3-amine


Formule: C₃₈H₂₅N
MW: 495,63 g/mol
Numéro CAS: 1397202-77-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 230.0 to 237.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité