Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

D3746-5G
TCIAD3746-5GEA 135 EUR InStock
TCIAD3746-5G
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline


Formule: C₁₀H₈Cl₂N₂O₂
MW: 259,0887 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051733
Numéro CAS: 27631-29-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=219a92418f45dfe80fc4c7e44e9a9b5ce651a5ee&vid=219a92418f45dfe80fc4c7e44e9a9b5ce651a5ee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité