Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2-Dimethyl-5-(3-thienyl)-1,3-dioxane-4,6-dione ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

D3759-25G
TCIAD3759-25GEA 208 EUR InStock
TCIAD3759-25G
2,2-Dimethyl-5-(3-thienyl)-1,3-dioxane-4,6-dione ≥98.0% (par HPLC)
2,2-Dimethyl-5-(3-thienyl)-1,3-dioxane-4,6-dione


Formule: C₁₀H₁₀O₄S
Point de fusion: 130°C
Numéro MDL: MFCD08458279
Numéro CAS: 61857-83-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité