Diethoxymethylphenylsilane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Diethoxy(methyl)(phenyl)silane
D3760-25G
TCIAD3760-25GEA 112 EUR InStock
TCIAD3760-25G
Diethoxymethylphenylsilane ≥97.0% (par GC)
Diethoxymethylphenylsilane
Formule: C₁₁H₁₈O₂Si
MW: 210,35 g/mol
Point d'ébullition: 218°C
Point d'éclair: 89°C
Numéro MDL: MFCD00048541
Numéro CAS: 775-56-4
EINECS: 212-275-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad5599d87e8083e0c4408061f9a590ce5512d7ef&vid=ad5599d87e8083e0c4408061f9a590ce5512d7ef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité