Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-[(Diméthylsilyl)oxy]-1,1,5,5-tétraméthyl-3-phényltrisiloxane  ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phenyltris(dimethylsiloxy)silane, Tris(dimethylsilyloxy)phenylsilane

D3762-25ML
TCIAD3762-25MLEA 103 EUR InStock
TCIAD3762-25ML
3-[(Diméthylsilyl)oxy]-1,1,5,5-tétraméthyl-3-phényltrisiloxane  ≥96.0% (par GC)
3-[(Diméthylsilyl)oxy]-1,1,5,5-tétraméthyl-3-phényltrisiloxane 


Formule: C₁₂H₂₆O₃Si₄
MW: 330,68 g/mol
Point d'ébullition: 91°C
Point d'éclair: 87°C
Numéro MDL: MFCD00053849
Numéro CAS: 18027-45-7
EINECS: 241-940-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité