Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2,5-xylylacétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D3779-25G
TCIAD3779-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAD3779-25G
Acide 2,5-xylylacétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,5-xylylacétique


Formule: (C₆H₃(CH₃)₂)CH₂COOH
Numéro MDL: MFCD00014369
Numéro CAS: 13612-34-5
EINECS: 237-097-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5563f7194bbe189755bb5dc224a0990370e2e5a&vid=d5563f7194bbe189755bb5dc224a0990370e2e5a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité