Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4-Diméthyl-1,2-cyclopentanedione ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,4-Dimethylcyclopentane-1,2-dione, 3,4-Dimethyl-1,2-cyclopentadione

D3782-1G
TCIAD3782-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD3782-1G
3,4-Diméthyl-1,2-cyclopentanedione ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3,4-Diméthyl-1,2-cyclopentanedione


Formule: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Point d'ébullition: 219 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 71…72 °C
Numéro MDL: MFCD00143063
Numéro CAS: 13494-06-9
EINECS: 236-810-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6a9b2c681b95a5aaedadb9220b84c83760181e4&vid=f6a9b2c681b95a5aaedadb9220b84c83760181e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité