Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Diméthyl-3(2H)-furanone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Dimethylfuran-3(2H)-one

D3795-5G
TCIAD3795-5GEA 81.4 EUR InStock
TCIAD3795-5G
2,5-Diméthyl-3(2H)-furanone ≥98.0% (par GC)
2,5-Diméthyl-3(2H)-furanone


Formule: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Point d'ébullition: 72°C
Point d'éclair: 52°C
Numéro MDL: MFCD00052571
Numéro CAS: 14400-67-0
EINECS: 238-365-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité