Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

(S)-(-)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-2-Diphenylmethylpyrrolidine

D3804-1G
TCIAD3804-1GEA 214 EUR InStock
TCIAD3804-1G
(S)-(-)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(-)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine


Formule: C₁₇H₁₉N
MW: 237,35 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00799525
Numéro CAS: 119237-64-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -3.0 to -6.0 deg (C=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité