Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(1R,2R)-N,N'-Dimethyl-N,N'-bis(3,3-dimethylbutyl)cyclohexane-1,2-diamine ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D3808-1G
TCIAD3808-1GEA 247 EUR InStock
TCIAD3808-1G
(1R,2R)-N,N'-Dimethyl-N,N'-bis(3,3-dimethylbutyl)cyclohexane-1,2-diamine ≥97.0% (par GC)
(1R,2R)-N,N'-Dimethyl-N,N'-bis(3,3-dimethylbutyl)cyclohexane-1,2-diamine


Formule: C₂₀H₄₂N₂
Point d'ébullition: 150°C
Numéro CAS: 644958-86-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71d6ab0f6aeaf66255460d7caf684509d4791d63&vid=71d6ab0f6aeaf66255460d7caf684509d4791d63&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -29.0 to -35.0 deg (C=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité