Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9,9-Dimethylfluorene ≥99.0% (par GC), purifié par sublimation

Fournisseur: TCI

D3810-1G
TCIAD3810-1GEA 88 EUR InStock
TCIAD3810-1G
9,9-Dimethylfluorene ≥99.0% (par GC), purifié par sublimation
9,9-Dimethylfluorene


Formule: C₁₅H₁₄
Point d'ébullition: 287°C
Numéro MDL: MFCD00114670
Numéro CAS: 4569-45-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b78fcd301f5955c639e05bf9d8555700897631c1&vid=10ed87e4c7704c79e6966954f924703e715ca2e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité