Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (2S)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2-carboxylique ≥99.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

D3825-100MG
TCIAD3825-100MGEA 91.3 EUR InStock
TCIAD3825-100MG
Acide (2S)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2-carboxylique ≥99.0% (par HPLC)
Acide (2S)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2-carboxylique


Formule: C₅H₇NO₂
Numéro MDL: MFCD00065964
Numéro CAS: 4043-88-3
EINECS: 223-738-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -380.0 to -410.0 deg (C=1, H2O)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité