2,9-Diphényl-1,10-phénanthroline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
D3849-1G
TCIAD3849-1GEA 283 EUR InStock
TCIAD3849-1G
2,9-Diphényl-1,10-phénanthroline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,9-Diphényl-1,10-phénanthroline
Formule: C₂₄H₁₆N₂
MW: 332,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00044208
Numéro CAS: 25677-69-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité