Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,5-Diaminopyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D3858-1G
TCIAD3858-1GEA 164 EUR InStock
TCIAD3858-1G
4,5-Diaminopyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4,5-Diaminopyrimidine


Formule: C₄H₆N₄
MW: 110,1200 g/mol
Point d'ébullition: 229°C
Numéro MDL: MFCD00006113
Numéro CAS: 13754-19-3
EINECS: 237-339-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d27d731f477215568117e6ba01a61a13387625c5&vid=d27d731f477215568117e6ba01a61a13387625c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 207.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité