Acide 2,5-diméthyl-3-furoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D3863-5G
TCIAD3863-5GEA 202 EUR InStock
TCIAD3863-5G
Acide 2,5-diméthyl-3-furoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,5-diméthyl-3-furoïque
Formule: C₇H₈O₃
Numéro MDL: MFCD00082181
Numéro CAS: 636-44-2
EINECS: 211-257-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité