Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Éthoxy-2,3-difluorobenzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D3888-5G
TCIAD3888-5GEA 80.3 EUR InStock
TCIAD3888-5G
1-Éthoxy-2,3-difluorobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Éthoxy-2,3-difluorobenzène


Formule: C₈H₈F₂O
Numéro MDL: MFCD07368737
Numéro CAS: 121219-07-6
EINECS: 441-000-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité