Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (2,3-difluorophényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D3889-1G
TCIAD3889-1GEA 104 EUR InStock
TCIAD3889-1G
Acide (2,3-difluorophényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (2,3-difluorophényl)acétique


Formule: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
MW: 172,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040968
Numéro CAS: 145689-41-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26f8ccef6765590c6382cfa89b01207c8bf7c4df&vid=26f8ccef6765590c6382cfa89b01207c8bf7c4df&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité