Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Dibromo-3-hexylthiophène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D3896-5G
TCIAD3896-5GEA 62.7 EUR InStock
TCIAD3896-5G
2,5-Dibromo-3-hexylthiophène ≥97.0% (par GC)
2,5-Dibromo-3-hexylthiophène


Formule: C₁₀H₁₄Br₂S
MW: 326,0912 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00274313
Numéro CAS: 116971-11-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c64732160e2be669b94051e28f4f63ed89aea76&vid=8c64732160e2be669b94051e28f4f63ed89aea76&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité