Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Di-tert-butyl-L-(+)-tartrate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (2R,3R)-Di-tert-butyl 2,3-dihydroxysuccinate, L-(+)-Tartaric Acid Di-tert-Butyl Ester

D3898-1G
TCIAD3898-1GEA 110 EUR InStock
TCIAD3898-1G
Di-tert-butyl-L-(+)-tartrate ≥97.0% (par GC)
Di-tert-butyl-L-(+)-tartrate


Formule: C₁₂H₂₂O₆
MW: 262,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00192000
Numéro CAS: 117384-45-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +9.0 to +12.0 deg (C=1, Acetone)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité