Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nitrofène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D3912-5G
TCIAD3912-5GEA 289 EUR InStock
TCIAD3912-5G
Nitrofène ≥98.0% (par GC)
Nitrofène


Formule: C₁₂H₇Cl₂NO₃
Point d'ébullition: 180°C
Numéro MDL: MFCD00128026
Numéro CAS: 1836-75-5
EINECS: 217-406-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8af27b7a969c39df8ed9b08495d50c7b5865ae6f&vid=8af27b7a969c39df8ed9b08495d50c7b5865ae6f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité