Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Disodium prednisolone-21-phosphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Prednisolone 21-Phosphate Disodium Salt

D3918-5G
TCIAD3918-5GEA 174 EUR InStock
TCIAD3918-5G
Disodium prednisolone-21-phosphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Disodium prednisolone-21-phosphate


Formule: C₂₁H₂₉O₈P
MW: 484,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00083682
Numéro CAS: 125-02-0
EINECS: 204-722-9
Merck Index: 14,07721
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +95.0 to +102.0 deg (C=1, pH 7.0 Buffer sol.) (calcd.on anh.substance)
Water max. 8.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité