Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Daidzin ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 7-(beta-D-Glucopyranosyloxy)-4'-hydroxyisoflavone, 3-(4-Hydroxyphenyl)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one

D3920-25MG
TCIAD3920-25MGEA 145 EUR InStock
TCIAD3920-25MG
Daidzin ≥98.0% (par HPLC)
Daidzin


Formule: C₂₁H₂₀O₉
MW: 416,38 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00017466
Numéro CAS: 552-66-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -37.0 to -41.0 deg (C=0.5、DMSO)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité