Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,8-Diazabicyclo[5.4.0]-7-undecene hydrogen tribromide ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimido[1,2-a]azepine Hydrogen Tribromide, 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]-7-undecene Hydrogen Tribromide

D3976-5G
TCIAD3976-5GEA 102 EUR InStock
TCIAD3976-5G
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]-7-undecene hydrogen tribromide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]-7-undecene hydrogen tribromide


Formule: C₉H₁₆N₂
MW: 392,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191982
Numéro CAS: 138666-59-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité