Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

6,7-Dihydro-2-(2,4,6-trimethylphenyl)-5H-pyrrolo[2,1-c]-1,2,4-triazolium perchlorate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 6,7-Dihydro-2-mesityl-5H-pyrrolo[2,1-c]-1,2,4-triazolium Perchlorate

D3982-100MG
TCIAD3982-100MGEA 187 EUR InStock
TCIAD3982-100MG
6,7-Dihydro-2-(2,4,6-trimethylphenyl)-5H-pyrrolo[2,1-c]-1,2,4-triazolium perchlorate ≥98.0% (par HPLC)
6,7-Dihydro-2-(2,4,6-trimethylphenyl)-5H-pyrrolo[2,1-c]-1,2,4-triazolium perchlorate


Formule: C₁₄H₁₈ClN₃O₄
MW: 327,77 g/mol
Numéro CAS: 1334529-08-6
ONU: 1479
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité