Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(-)-(5aS,10bR)-5a,10b-Dihydro-2-(2,4,6-trimethylphenyl)-4H,6H-indeno[2,1-b][1,2,4]triazolo[4,3-d][1,4]oxazinium chloride monohydrate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (-)-(5aS,10bR)-5a,10b-Dihydro-2-mesityl-4H,6H-indeno[2,1-b][1,2,4]triazolo[4,3-d][1,4]oxazinium Chloride Monohydrate, Bode Catalyst 1, (-)-(5aS,10bR)-5a,10b-Dihydro-2-(2,4,6-trimethylphenyl)-4H,6H-indeno[2,1-b][1,2,4]triazolo[4,3-d][1,4]oxazinium Chloride Monohydrate, Bode Catalyst 1 Monohydrate

D3984-100MG
TCIAD3984-100MGEA 324 EUR InStock
TCIAD3984-100MG
(-)-(5aS,10bR)-5a,10b-Dihydro-2-(2,4,6-trimethylphenyl)-4H,6H-indeno[2,1-b][1,2,4]triazolo[4,3-d][1,4]oxazinium chloride monohydrate ≥98.0% (par HPLC)
(-)-(5aS,10bR)-5a,10b-Dihydro-2-(2,4,6-trimethylphenyl)-4H,6H-indeno[2,1-b][1,2,4]triazolo[4,3-d][1,4]oxazinium chloride monohydrate


Formule: C₂₁H₂₂ClN₃O
MW: 367,88 g/mol
Numéro MDL: MFCD10566990
Numéro CAS: 919102-70-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ab61745e5b395033e374638509adeca24b91acd&vid=439b5896adfc0bd4979f1d3468e529f7d07a1bdd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 10.50 to 11.50 %
Specific rotation [a]20/D -156 to -160 deg (C=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité