1,3-Dimethoxy-1,3-dimethylurea ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3990-5G
TCIAD3990-5GEA 241 EUR InStock
TCIAD3990-5G
1,3-Dimethoxy-1,3-dimethylurea ≥97.0% (par GC)
1,3-Dimethoxy-1,3-dimethylurea
Formule: C₅H₁₂N₂O₃
MW: 148,16 g/mol
Point d'ébullition: 42°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 123707-26-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité