Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dimethyl-1,3-benzodithiol-2-ylphosphonate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Dimethoxyphosphinyl-1,3-benzodithiole, 1,3-Benzodithiol-2-ylphosphonic Acid Dimethyl Ester

D3992-1G
TCIAD3992-1GEA 140 EUR InStock
TCIAD3992-1G
Dimethyl-1,3-benzodithiol-2-ylphosphonate ≥98.0% (par GC)
Dimethyl-1,3-benzodithiol-2-ylphosphonate


Formule: C₉H₁₁O₃PS₂
MW: 262,28 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 62217-35-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité