Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Diméthoxybenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

D4022-5G
TCIAD4022-5GEA 237 EUR InStock
TCIAD4022-5G
2,3-Diméthoxybenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,3-Diméthoxybenzylamine


Formule: C₉H₁₃NO₂
Point d'ébullition: 137°C
Numéro MDL: MFCD00052392
Numéro CAS: 4393-09-3
EINECS: 224-515-7
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a70113388c92dd0b8635308bcec79ff8514abf8a&vid=a70113388c92dd0b8635308bcec79ff8514abf8a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité