Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Dimethylamino)thiophenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D4047-1G
TCIAD4047-1GEA 88 EUR InStock
TCIAD4047-1G
4-(Dimethylamino)thiophenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Dimethylamino)thiophenol


Formule: C₈H₁₁NS
Point d'ébullition: 260°C
Numéro MDL: MFCD01658123
Numéro CAS: 4946-22-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c84ed1674665d560369096282739b98af9e58d78&vid=c84ed1674665d560369096282739b98af9e58d78&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité