Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Dibromo-3-octylthiophène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D4053-5G
TCIAD4053-5GEA 141 EUR InStock
TCIAD4053-5G
2,5-Dibromo-3-octylthiophène ≥98.0% (par GC)
2,5-Dibromo-3-octylthiophène


Formule: C₁₂H₁₈Br₂S
MW: 354,14 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00672013
Numéro CAS: 149703-84-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1be5916875051513e206ceebbc1e7c19d3787fe3&vid=1be5916875051513e206ceebbc1e7c19d3787fe3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité